Learn More
Benzanilida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10510974 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10510974 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10396450 5 g Frasco de vidrio 5 g
10330454 50 g Frasco de plástico 50 g
10356500 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10510974 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148550010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-98-1
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00003069
Clave InChI ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
Nombre IUPAC N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzanilide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 161°C to 165°C
Color De gris a verde-amarillo
Punto de ebullición 117°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CONHC6H5
Cantidad 1 kg
Beilstein 12, 262
Índice Merck 15, 1063
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/60 mL alcohol,1g/7 mL boiling alcohol,slightly soluble in ether,acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo