Learn More
Benzanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448953 500 g 500 g
11438953 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448953 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11086.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 93-98-1 | C13H11NO | 197.237 g/mol
Benzanilide is used to make dyes, active pharmaceutical ingredients and perfumes. It is also used to study the influence of beta-cyclodextrin on photorearrangement of acetanilide, benzanilide and ethyl phenyl carbonate. Further, it is used as an amide model compound to study the reaction between the amide and epoxy. In addition to this, it reacts with aryltriflates in the presence of palladium-based catalyst system to get N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzanilida se utiliza para producir colorantes, ingredientes farmacéuticos activos y perfumes. También se utiliza para estudiar la influencia de la beta-ciclodextrina en la fotoreorganización de acetanilida, benzanilida y carbonato de fenil etilo. Además, se utiliza como un compuesto modelo de amida para estudiar la reacción entre la amida y el epoxi. Además de esto, reacciona con los ariltriflatos en presencia de un sistema catalizador basado en paladio para obtener N-(2,6-diarilbenzoil)anilinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93-98-1
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.237
Número MDL MFCD00003069
Clave InChI ZVSKZLHKADLHSD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzanilide, n-benzoylaniline, benzamide, n-phenyl, n-phenyl-benzamide, benzoic acid anilide, unii-ak1b12366o, phenyl-n-benzamide, benzanilid, benzoylanilide, n-benzoyl aniline
PubChem CID 7168
Nombre IUPAC N-fenilbenzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzanilide
Punto de fusión 162°C to 166°C
Densidad 1.32
Punto de ebullición 117°C (10 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Beilstein 1102980
Índice Merck 14,1061
Información de solubilidad Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza ≥98%