Learn More
Benzanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Benzanilide is used to make dyes, active pharmaceutical ingredients and perfumes. It is also used to study the influence of beta-cyclodextrin on photorearrangement of acetanilide, benzanilide and ethyl phenyl carbonate. Further, it is used as an amide model compound to study the reaction between the amide and epoxy. In addition to this, it reacts with aryltriflates in the presence of palladium-based catalyst system to get N-(2,6-diarylbenzoyl)anilines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La benzanilida se utiliza para producir colorantes, ingredientes farmacéuticos activos y perfumes. También se utiliza para estudiar la influencia de la beta-ciclodextrina en la fotoreorganización de acetanilida, benzanilida y carbonato de fenil etilo. Además, se utiliza como un compuesto modelo de amida para estudiar la reacción entre la amida y el epoxi. Además de esto, reacciona con los ariltriflatos en presencia de un sistema catalizador basado en paladio para obtener N-(2,6-diarilbenzoil)anilinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en éter dietílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzanilide |
| Punto de fusión | 162°C to 166°C |
| Densidad | 1.32 |
| Punto de ebullición | 117°C (10 mmHg) |
| Olor | Odorless |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1102980 |
| Índice Merck | 14,1061 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in diethyl ether. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.24 |
| Mostrar más |