Learn More
Benzamil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16494607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494607 50 mg 50 miligramos
16478708 10 mg 10 miligramos
16458786 100 mg 100 miligramos
16401128 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16494607
Marca: Medchem Express HYB1546A
MedChemExpress Benzamil hydrochloride (Benzylamiloride hydrochloride), an Amiloride analogue, is a Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor (IC50∼100 nM). Benzamil hydrochloride also is a non-selective Deg/epithelial sodium channels (ENaC) blocker, and can potentiate myogenic vasoconstriction. Benzamil hydrochloride inhibits TRPP3-mediated Ca2+-activated currents, with an IC50 of 1.1 μM.
Benzamil hydrochloride (Benzylamiloride hydrochloride), an Amiloride analogue, is a Na+/Ca2+ exchanger (NCX) inhibitor (IC50∼100 nM). Benzamil hydrochloride also is a non-selective Deg/epithelial sodium channels (ENaC) blocker, and can potentiate myogenic vasoconstriction. Benzamil hydrochloride inhibits TRPP3-mediated Ca2+-activated currents, with an IC50 of 1.1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamil hydrochloride
CAS 161804-20-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H15Cl2N7O
Cantidad 50 mg
Sinónimo Benzylamiloride hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (280.73 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N)N=C1N)NC(NCC2=CC=CC=C2)=N.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 356.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.21
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation