Learn More
Benzamidoxima, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372009 5 g 5 g
11362009 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372009 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26068.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-92-3
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clave InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
Nombre IUPAC N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidoxime
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 95%