Learn More
Benzamidoxima, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362009
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Pakningsstørrelse
11362009 1 g 1 g
11372009 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11362009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26068.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-92-3
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clave InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
Nombre IUPAC N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Benzamidoxime
Punto de fusión 72°C to 76°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 95%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.