Learn More
Ácido (benzamido)oxi acético-d2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (Benzamido)oxy Acetic Acid-d2 |
| CAS | 1346599-67-4 |
| Fórmula molecular | C9H7D2NO4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-[(Benzoylamino)oxy]-acetic Acid-d2, (Benzamidooxy)acetic Acid-d2, Benzadox-d2, N-Benzoyl-O-(carboxymethyl)-hydroxylamine-d2, NSC 75601-d2, S 6173 -d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)6-14-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)/i6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(ONC(=O)c1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-benzamidooxi-2,2-dideuterioacético |
| Peso molecular (g/mol) | 197.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.0657 |