Learn More
Benzamidine Hydrochloride Hydrate (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Código de producto. 10619363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10619363 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10619363 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP43525
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Benzamidine Hydrochloride is commonly used as a protease inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine Hydrochloride Hydrate
CAS 1670-14-0, 206752-36-5
Punto de fusión 167°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Envase Poly Bottle
Fórmula molecular C7H9ClN2
Cantidad 25 g
Sinónimo benzamidine hydrochloride, benzimidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, monohydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidine hcl, benzamidine, hydrochloride, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine, monohydrochloride, amidinobenzene hydrochloride 1:1
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)N.Cl
Nombre IUPAC benzenecarboximidamide;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 156.613
PubChem CID 80289
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Powder or Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzamidine Hydrochloride Hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.