Learn More
Hidrato de clorhidrato de benzamidina, 99 %, agua aprox. 10-14 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15470267 10 g 10 g
15460267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62823.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Inhibidor reversible de la tripsina, proteínas similares a la tripsina y las proteasas de serina
Reversible inhibitor of trypsin, trypsin-like proteins and serine proteases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206752-36-5
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00066285
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
Nombre IUPAC bencenocarboximidamida;hidrato;clorhidrato
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine hydrochloride hydrate
Punto de fusión 80°C to 85°C
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo agua de ≈10 a 14 %
Cantidad 10 g
Beilstein 3594959
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.62
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o grano