Learn More
Clorhidrato de benzamidina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzamidine Hydrochloride |
| CAS | 1670-14-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzamidine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C7 H8 N2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Benzamidine, hydrochloride (6CI, 7CI), Benzamidine, monohydrochloride (8CI), Benzenecarboximidamide, monohydrochloride (9CI), Amidinobenzene hydrochloride, Benzamidine Hydrochloride, Benzamidinium chloride, Benzimidamide hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2.ClH/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H3,8,9);1H |
| SMILES | Cl.NC(=N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencenocarboximidamida;clorhidrato |
| Mostrar más |