Learn More
Clorhidrato de benzamidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10763434 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10763434 5 g Frasco de vidrio 5 g
10413931 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10791242 100 g Frasco de vidrio 100 g
11945601 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10763434 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 401790050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.50€
    41.65€ / 5 g
    Ahorro 6.85€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1670-14- | C7H9ClN2 | 156.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1670-14-
Fórmula molecular C7H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 156.61
Número MDL MFCD00066285
Clave InChI LZCZIHQBSCVGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidine hydrochloride hydrate, benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, benzamidine hydrate hydrochloride, benzamidinium chloride, benzamidinehydrochloridehydrate, amidinobenzene hydrochloride, benzamidine hydrochloride monohydrate, acmc-20a6bw, ksc491m3d, benzamidin hydrochloride hydrate
PubChem CID 16219042
SMILES Cl.NC(=N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine hydrochloride
Punto de fusión 167.0°C to 171.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C(NH2)NHC6H5·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 09,28
Fieser 06,27
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC bencenocarboximidamida;hidrato;clorhidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzamidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.