Learn More
Melford Clorhidrato de benzamidina
Código de producto. 30018066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30018066 100 g 100 g
30018067 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018066 Proveedor Melford N.º de proveedor B12000100.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Inhibidor competitivo de la serina proteasa que forma complejos estables con las enzimas y bloquea sus sitios activos.
Inhibidor competitivo de la serina proteasa que forma complejos estables con las enzimas y bloquea sus sitios activos. Las enzimas objetivo incluyen tripsina, hipotripsina, caliczeína y plasmina.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamidine HCl
CAS 1670-14-0
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C7H8N2-HCl