Learn More
Benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzamide |
| CAS | 55-21-0 |
| Fórmula molecular | C7 H7 N O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.0528 |