Learn More
Benzamida, TRC
Código de producto. 30343993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343993 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30343993 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1836202.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamide
CAS 55-21-0
Fórmula molecular C7 H7 N O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzenecarboxamide, Benzoic acid amide, Benzoylamine, NSC 3114, Phenylamide, Phenylcarboxamide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
SMILES NC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC benzamida
Peso molecular (g/mol) 121.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.0528