Learn More
Oxamida Oxima, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzamide Oxime |
| CAS | 613-92-3 |
| Fórmula molecular | C7H8N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzamidoxime, Benzohydroxamamide, N-Hydroxybenzamidine, N-Hydroxybenzenecarboximidamide, N-Hydroxybenzimidamide, NSC 13999, N'-Hydroxybenzamidine, N'-Hydroxybenzene-1-carboximidamide, N'-Hydroxybenzenecarboximidamide, N'-Hydroxybenzimidamide, Phenylhydroxamidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N2O/c8-7(9-10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,10H,(H2,8,9) |
| SMILES | N=C(C1=CC=CC=C1)NO |
| Nombre IUPAC | N'-hidroxibencenocarboximidamida |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0637 |