Learn More
Oxima de benzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15279876 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15279876 5 g 5 g
15269876 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15279876 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453280050
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 613-92-3 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-92-3
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00031485 MFCD00474011
Clave InChI MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
Nombre IUPAC N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzamide oxime
Punto de fusión 74.0°C to 77.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Fórmula lineal C6H5C(NH2)=NOH
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzamide oxime, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.