Learn More
Benzamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10760785 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10760785 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10439450 100 g Frasco de plástico 100 g
10666552 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10760785 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 159330025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-21-0
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.14
Número MDL MFCD00007968
Clave InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nombre IUPAC benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzamide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125.0°C to 129.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 228.0°C
Temperatura de inflamación 180°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CONH2
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 09, 195
Índice Merck 15, 1062
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/74mL (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in hot benzene,1g/6mL alcohol- 1g/3.3mL pyridine,slightly soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzamide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
Hazard Statement
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.