Learn More
Benzamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478743 2500 g 2500 g
11458743 100 g 100 g
11468743 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478743 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10501.0E
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55-21-0 | C7H7NO | 121.139 g/mol
Benzamide is utilized to study the mechanism of photocatalytic decomposition of aqueous solution of acetic acid, acetamide and acetonitrile in the presence of semiconductors. It is used as a nictoinamide-mimic PARP inhibitor and neuroprotectant. Further, it is used to develop a robust screening method to study biotransformations using (+)-gamma-lactamase enzyme. It is also employed in the determination of glycine. In addition to this, it is used as an intermediate in organic synthesis as well as in the production of pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La benzamida se utiliza para estudiar el mecanismo de descomposición fotocatalítica de la solución acuosa de ácido acético, acetamida y acetonitrilo en presencia de semiconductores. Se utiliza como inhibidor de la PARP y neuroprotector de la mímica nictoinamida. Además, se utiliza para desarrollar un método de detección sólido para estudiar las biotransformaciones utilizando la enzima (+)-gama-lactamasa. También se emplea en la determinación de la glicina. Además, se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, así como en la producción de productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, amoníaco, piridina, tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono y etanol. Ligeramente soluble en benceno y éter etílico.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 55-21-0
Fórmula molecular C7H7NO
Peso molecular (g/mol) 121.139
Número MDL MFCD00007968
Clave InChI KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid amide, benzoylamide, phenylcarboxyamide, phenylcarboxamide, benzenecarboxamide, amid kyseliny benzoove, amid kyseliny benzoove czech, phenyl carboxyamide, ccris 4594, benzoic acid,amide
PubChem CID 2331
ChEBI CHEBI:28179
Nombre IUPAC benzamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzamide
Punto de fusión 125°C to 129°C
Densidad 1.341
Punto de ebullición 288°C
Temperatura de inflamación 180°C (356°F)
Cantidad 2500 g
Beilstein 385876
Índice Merck 14,1060
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ammonia,pyridine,carbon tetrachloride,carbon disulfide and ethanol. Slightly soluble in benzene and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.14
Porcentaje de pureza ≥98%