Learn More
Cloruro de benzalconio, TRC
Código de producto. 17962675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17962675 500 mg 500 miligramos
17932975 250 mg 250 miligramos
17924805 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17962675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB183553500MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63449-41-2
Fórmula molecular C21 H38 N . Cl
Peso molecular (g/mol) 339.986
Sinónimo Benzyldimethyldecylammonium chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride, Benzenemethanaminium, N-decyl-N,N-dimethyl-, chloride (1:1), Benzyldimethyl(mixed alkyl)ammonium chloride
Nombre IUPAC bencil-dodecil-dimetilazanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyldimethyldecylammonium chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.269
Porcentaje de pureza >95%