Learn More
Cloruro de benzalconio, TRC
Código de producto. 30138748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138748 25 g 25 g
30040816 10 g 10 g
18020750 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138748 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB18355025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 8001-54-5
Fórmula molecular C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Peso molecular (g/mol) 227.77
Sinónimo Benzalkonium Chloride
Nombre IUPAC bencil-dodecil-dimetilazanio; cloruro
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1441