Learn More
Cloruro de benzalconio, Mikromol™
Descripción
Cloruro de benzalconio
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzalkonium chloride |
| CAS | 8001-54-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzalkonium chloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C11 H18 N (C2H4)n . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Benzalkonium Chloride |
| Peso molecular (g/mol) | 227.77 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227,1441 g/mol |