Learn More
Cloruro de benzalconio, distribución de alquilo de C8H17 a C16H33, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10552041 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10552041 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10503771 100 g Frasco de vidrio 100 g
10504664 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10552041 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 8001-54-5 | C9H13ClN | 170.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-54-5
Fórmula molecular C9H13ClN
Peso molecular (g/mol) 170.66
Número MDL MFCD00145757
Sinónimo Alkyl-benzyl-dimethylammonium chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
Punto de fusión 40.0°C
Forma física Sólido o gel espeso
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33
Índice Merck 15, 1061
Información de solubilidad Solubility in water: 4000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone,slightly soluble in benzene,almost insoluble in ether
Porcentaje de pureza 95.0 to 104.0% (anhydrous basis)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 0.98
Densidad 0.9800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H33
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.