Learn More
Cloruro de benzalconio, distribución de alquilo de C8H17 a C16H33, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzalkonium chloride |
| Punto de fusión | 40.0°C |
| Forma física | Sólido o gel espeso |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Gravedad específica | 0.98 |
| Densidad | 0.9800g/mL |
| Fórmula lineal | C6H5CH2N(CH3)2RClR=C8H17toC16H33 |
| Índice Merck | 15, 1061 |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzalkonium chloride, alkyl distribution from C8H17 to C16H45
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P262-Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P314-Consultar a un médico en caso de malestar.