Learn More
Cloruro de benzalconio, 99,63 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11454612 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454612 1 kg 1 Kg
11434612 100 g 100 g
11444612 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454612 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219015891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    481.00€
    457.80€ / 1 Kg
    Ahorro 23.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
CAS 8001-54-5
Fórmula molecular C9H13ClN
Peso molecular (g/mol) 170.66
Sinónimo Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium Chloride
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.9963
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzalkonium Chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302+H312+H332-Nocivo en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.