Learn More
Cloruro de benzalconio 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327551
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327551 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327551 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10532200AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzalkonium chloride
CAS 8001-54-5
Nombres de analitos o componentes Benzalkonium chloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H18 N (C2H4)n . Cl
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Benzalkonium Chloride
SMILES C[N+](CCCCCCCCCC)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 227.77
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 227,1441 g/mol