Learn More
Benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde |
| CAS | 100-52-7 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C7 H6 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMILES | O=Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 106.12 |
| Mostrar más |