Learn More
Semicarbazona de benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde Semicarbazone |
| CAS | 1574-10-3 |
| Fórmula molecular | C8H9N3O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxybenzaldehyde Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide, NSC 1591 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+ |
| SMILES | NC(=O)NN=Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-bencilidenoamino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 163.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0746 |