Learn More
Benzaldehído-(fenil-13C6), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde-(phenyl-13C6) |
| CAS | 153489-14-6 |
| Fórmula molecular | 13C6H5CHO |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzenecarbonal-(phenyl-13C6), Phenylformaldehyde-(phenyl-13C6), Phenylmethanal-(phenyl-13C6), Benz-13C6-aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1 |
| SMILES | O=C[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | (1,2,3,4,5,6-13C6)ciclohexatrienocarbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 112.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.062 |