Learn More
benzaldehído, Mikromol™
Descripción
Benzaldehído
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde |
| CAS | 100-52-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzaldehyde |
| Condiciones de envío | Bolsa de hielo (-20 °C) |
| Fórmula molecular | C7 H6 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Artificial Almond Oil, Benzaldehyde FFC, Benzenecarbonal, Benzenecarboxaldehyde, Benzoic acid aldehyde, Benzoic aldehyde, NSC 7917, Phenylformaldehyde, Phenylmethanal, Amfetamine Sulfate Impurity D, Amfetamine Impurity D, Benzalkonium Chloride Impurity B, Benzalkonium Impurity B, Benzoyl Peroxide Impurity A, Benzyl Alcohol Impurity A, Dexamfetamine Sulfate Impurity D, Dexamfetamine Impurity D, Fentanyl Citrate Impurity E, Fentanyl Impurity E, Glycopyrronium Bromide Impurity F, Glycopyrronium Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H |
| SMILES | O=Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | benzaldehído |
| Mostrar más |