Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 1125-88-8 |
| Fórmula molecular | C9H12O2 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3 |
| SMILES | COC(OC)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | dimetoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 152.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.0837 |