Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, TRC
Código de producto. 30330832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30330832 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30330832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1839001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde Dimethyl Acetal
CAS 1125-88-8
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 1 g
Sinónimo (Dimethoxymethyl)benzene, Dimethoxyphenylmethane, NSC 286137, Phenyldimethoxymethane, alpha,alpha-Dimethoxytoluene, alpha-Methoxybenzyl Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-10-9(11-2)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,1-2H3
SMILES COC(OC)c1ccccc1
Nombre IUPAC dimetoximetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837