Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
11484473 2500 g 2500 g
11464473 100 g 100 g
11474473 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11484473
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11009.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1125-88-8 | C9H12O2 | 152.193 g/mol
Used in vegetable flavors such as parsley and carrots. For almond, nut, fruit, violet and other nutty and floral fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en sabores vegetales como perejil y zanahorias. Para almendra, nuez, fruta, violeta y otras fragancias de nuez y flores.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-88-8
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.193
Número MDL MFCD00008491
Clave InChI HEVMDQBCAHEHDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzaldehyde dimethyl acetal, dimethoxymethyl benzene, alpha,alpha-dimethoxytoluene, dimethoxyphenylmethane, benzene, dimethoxymethyl, benzaldehydedimethylacetal, dimethoxymethyl-benzene, benzaldehyde, dimethyl acetal, benzaldehyde dimethylacetal, unii-w6t83k35ca
PubChem CID 62375
Nombre IUPAC dimetoximetilbenceno
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde dimethyl acetal
Densidad 1.014
Punto de ebullición 196°C
Temperatura de inflamación 69°C (156°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.4935
Cantidad 2500 g
Beilstein 2044501
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 99%