Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Used in vegetable flavors such as parsley and carrots. For almond, nut, fruit, violet and other nutty and floral fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza en sabores vegetales como perejil y zanahorias. Para almendra, nuez, fruta, violeta y otras fragancias de nuez y flores.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en alcohol.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes y ácidos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| Densidad | 1.014 |
| Punto de ebullición | 196°C |
| Temperatura de inflamación | 69°C (156°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.4935 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 2044501 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. Soluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.2 |
| Show More |