Learn More
Benzaldehído dimetil acetal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde dimethyl acetal |
| Nombre de nota | 99+% |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 87.0°C to 89.0°C (18.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 69°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Show More |
Safety and Handling
- Benzaldehyde dimethyl acetal
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.