Learn More
Benzaldehído-d6, CDN
Código de producto. 30319170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30319170 5 g 5 g
30313936 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319170 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND00055G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde-d6
CAS 17901-93-8
Fórmula molecular C7 D6 O
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzaldehyde-d6 (8 CI, 9 CI, ACI), Benzylalcohol D5 (Phenyl D5)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]C(=O)c1c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c1[2 H]
Nombre IUPAC deuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona
Peso molecular (g/mol) 112.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.0795 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 96% Chemical Purity