Learn More
Azina de benzaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11462348
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11462348 500 g 500 g
11447707 25 g 25 g
11452348 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11462348 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15721.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 588-68-1
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00016876
Clave InChI CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Sinónimo 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
PubChem CID 5371793
SMILES C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde azine
Punto de fusión 91°C to 95°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2208840
Nombre IUPAC (Z)-N-[(Z)-bencilidenamino]-1-fenilmetanimina
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.27
Porcentaje de pureza 99%