Learn More
Azina de benzaldehído, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11447707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447707 25 g 25 g
11452348 100 g 100 g
11462348 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15721.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 588-68-1
Fórmula molecular C14H12N2
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00016876
Clave InChI CWLGEPSKQDNHIO-JOBJLJCHSA-N
Sinónimo 1,2-dibenzylidenehydrazine, n-z-benzylideneamino-1-phenylmethanimine, 1,2-di e-benzylidene hydrazine, e-n-e-benzylideneamino-1-phenylmethanimine
PubChem CID 5371793
SMILES C(=N/N=C/C1=CC=CC=C1)\C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde azine
Punto de fusión 91°C to 95°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2208840
Nombre IUPAC (Z)-N-[(Z)-bencilidenamino]-1-fenilmetanimina
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.27
Porcentaje de pureza 99%