Learn More
Benzaldehído-alfa-d1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde-alpha-d1 |
| CAS | 3592-47-0 |
| Fórmula molecular | C7 D H5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzaldehyde-formyl-d (8CI, 9CI, ACI), Benzaldehyde-α-d (7CI), 1-d1-Benzaldehyde, Benzaldehyde-1-d, Benzaldehyde-carbonyl-d, Benzaldehyde-α-d1, Deuterio(phenyl)methanone, α-Deuteriobenzaldehyde, Benzaldehyde-α-D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i6D |
| SMILES | [2H]C(=O)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | deuterio(fenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 107.1281 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 107.0481 |