Learn More
Benzaldehído, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444143
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444143 250 g 250 g
11434143 1000 g 1000 g
11454143 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444143 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10348.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
El benzaldehído se emplea comúnmente como precursor para preparar diversos compuestos orgánicos, que se utilizan como productos farmacéuticos, tintes, perfumes, saborizantes, productos químicos fotográficos y aditivos plásticos. Se utiliza como disolvente de aceites y resinas. El benzaldehído se usa además como componente básico de una variedad de aminoácidos como la fenilglicina, que se usa como cadena lateral en varios antibióticos. Está involucrado como abrillantador en los procesos de galvanoplastia de zinc y como aditivo para alimentos y fragancias. Es un intermedio activo para la fabricación de ácido benzoico, odorantes y saborizantes químicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -26°C
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: benzaldehyde