Learn More
Benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397338
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
3 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
3 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11397338 250 g 250 g
11387338 1 kg 1 Kg
11377338 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11397338 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030749.30
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El benzaldehído se emplea comúnmente como precursor para preparar diversos compuestos orgánicos, que se utilizan como productos farmacéuticos, tintes, perfumes, saborizantes, productos químicos fotográficos y aditivos plásticos. Se utiliza como disolvente de aceites y resinas. El benzaldehído se usa además como componente básico de una variedad de aminoácidos como la fenilglicina, que se usa como cadena lateral en varios antibióticos. Está involucrado como abrillantador en los procesos de galvanoplastia de zinc y como aditivo para alimentos y fragancias. Es un intermedio activo para la fabricación de ácido benzoico, odorantes y saborizantes químicos.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -26°C
Punto de ebullición 178°C to 179°C
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido