Learn More
Benzaldehído, +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237163 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
2.5 L
25 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
25 litros
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10237163 25 L 25 litros
10571262 250 mL 250 ML
10306170 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10237163 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 105220250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-52-7 | C7H6O | 106.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-52-7
Fórmula molecular C7H6O
Peso molecular (g/mol) 106.12
Clave InChI HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzaldehyde
Punto de fusión -26.0°C
Densidad 1.0430 g/mL
Punto de ebullición 179.0°C
Temperatura de inflamación 64°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Bidón de metal
Fórmula lineal C6H5CHO
Índice de refracción 1.5440 to 1.5460
Cantidad 25 L
Beilstein 07, 174
Fieser 01,46; 06,26; 13,108
Índice Merck 15, 1060
Gravedad específica 1.043
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether and most other common, organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Grado Pure
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.