Learn More
Benzaldehído-13C Semicarbazona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzaldehyde-13C Semicarbazone |
| CAS | 1331636-03-3 |
| Fórmula molecular | C713CH9N3O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxybenzaldehyde-13C Semicarbazone, Benzylidenesemicarbazide-13C, NSC 1591-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O/c9-8(12)11-10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,9,11,12)/b10-6+/i8+1 |
| SMILES | N[13C](=O)N\N=C\c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | [(E)-bencilidenoamino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 164.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0779 |