Learn More
Benzalazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzalazine |
| CAS | 588-68-1 |
| Fórmula molecular | C14 H12 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Benzaldehyde Azine, 2-(Phenylmethylene)hydrazone Benzaldehyde, 1,4-Diphenyl-2,3-diaza-1,3-butadiene, 1,4-Diphenylformalazine, Benzaldazin, Benzaldazine, Benzylideneazine, Dibenzalhydrazine, Dibenzylidenehydrazine, Eusolex 6653, NSC 3269 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-16-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-12H/b15-11+,16-12+ |
| SMILES | C(=N\N=C\c1ccccc1)/c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(E)-bencilidenoamino]-1-fenilmetanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 208.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.1 |