Learn More
Benz[l]aceantrileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[l]aceanthrylene |
| CAS | 211-91-6 |
| Fórmula molecular | C20 H12 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Benz[l]aceanthrylene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-13(4-1)8-9-16-12-15-6-3-5-14-10-11-18(19(14)15)20(16)17/h1-12H |
| SMILES | C1=Cc2c3c1cccc3cc4ccc5ccccc5c24 |
| Nombre IUPAC | pentaciclo[11.6.1.02,11.03,8.017,20]icosa-1(20),2(11),3,5,7,9,12,14,16,18-decaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0939 |