Learn More
Benz[l]aceantrilen-1(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[l]aceanthrylen-1(2H)-one |
| CAS | 85319-78-4 |
| Fórmula molecular | C20H12O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Cyclopenta[no]benz[a]anthracen-12(11H)-one, Cyclopenta[no]tetraphen-1(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12O/c21-17-11-14-6-3-5-13-10-15-9-8-12-4-1-2-7-16(12)19(15)20(17)18(13)14/h1-10H,11H2 |
| SMILES | O=C1Cc2cccc3cc4ccc5ccccc5c4c1c23 |
| Nombre IUPAC | pentaciclo[11.6.1.02,11.03,8.017,20]icosa-1(20),2(11),3,5,7,9,12,14,16-nonaen-19-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 268.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 268.0888 |