Learn More
Benz[e]acefenantrileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzo[b]fluoranthene |
| CAS | 205-99-2 |
| Fórmula molecular | C20 H12 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Benz[e]acephenanthrylene, 2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, BbF, Benzo[b]fluoranthene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H |
| SMILES | c1ccc2c(c1)c3cccc4c5ccccc5cc2c34 |
| Nombre IUPAC | Benzo[b]fluoranteno |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.0939 |