Learn More
Benz[a]antraceno, TRC
Código de producto. 30331611
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331611 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30331611 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB183560500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benz[a]anthracene
CAS 56-55-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 H12
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
SMILES c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
Nombre IUPAC benzo[a]antraceno
Peso molecular (g/mol) 228.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.0939
Porcentaje de pureza >95