Learn More
Benz[a]antraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene |
| CAS | 56-55-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C18 H12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benz[a]anthracene, 1,2-Benzanthracene, 1,2-Benzanthrene, 1,2-Benzoanthracene, 2,3-Benzophenanthrene, Anthracenes, benz(a)anthracenes, Benz(a)anthracenes, Benzanthracene, Benzanthrene, Benzo[a]anthracene, Benzo[b]phenanthrene, Benzoanthracene, NSC 30970, Tetraphene, Benzo(a)anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H |
| SMILES | c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]antraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 228.29 |
| Show More |