Learn More
Benz[a]antraceno-d12, CDN
Código de producto. 30318525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30318525 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318525 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND03640.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzo[a]anthracene D12
CAS 1718-53-2
Fórmula molecular C18 2H12
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Benzo(a)anthracene D12
Fórmula InChI InChI=1 S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D,9 D,10 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c3c(c([2 H])c([2 H])c4c([2 H])c([2 H])c([2 H])c([2 H])c34)c([2 H])c2c1[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]antraceno
Peso molecular (g/mol) 240.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1692 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity