Learn More
Benz[a]antraceno-7-metanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benz[a]anthracene-7-methanol |
| CAS | 16110-13-7 |
| Fórmula molecular | C19H14O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 7-(Hydroxymethyl)benz[a]anthracene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H14O/c20-12-19-16-8-4-2-6-14(16)11-18-15-7-3-1-5-13(15)9-10-17(18)19/h1-11,20H,12H2 |
| SMILES | OCc1c2ccccc2cc3c1ccc4ccccc34 |
| Nombre IUPAC | benzo[a]antraceno-7-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 258.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.1045 |